Documenti
263664
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.04
Beilstein:
2436228
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5748 (lit.)
P. eboll.
149-150 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2
YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • new amphiphilic star polymers possessing a hyperbranched core and hydrophilic graft arms
  • water-soluble, solution-stable, bioactive prodrugs
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
International Journal of Pharmaceutics, 58, 143-143 (1990)
Synthesis of new amphiphilic star polymers derived from a hyperbranched macroinitiator by the cationic 'grafting from'method.
Weberskirch R, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 863-873 (1999)