262382
4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile
99%
Sinonimo/i:
Pivaloylacetonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
125-126 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO/c1-7(2,3)6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3
MXZMACXOMZKYHJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-benzylpentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-methoxybenzyl)pentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-fluorobenzyl)pentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(3,4-methylenedioxybenzyl)pentanenitrile
- 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phenylurea
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?