Key Documents
262323
Sigma-Aldrich
Borane 4-methylmorpholine complex
97%
Sinonimo/i:
4-Methylmorpholine-borane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H14BNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
[BH3-][O+]1CCN(C)CC1
InChI
1S/C5H14BNO/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-5H2,1,6H3
LCJPHDKSLJEBCF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for:
  • Labeling oligosaccharides for quantitative mass spectrometry
  • Analysis of sugar markers associated with Bacillus anthracis spores after culture
  • Synthesis of sulfated red seaweed galactan derived disaccharide alditol
  • Analysis of sulfated galactans from red algae by reductive hydrolysis and mild methanolysis by HPLC
Reactant for methanolic cleavage
Used in reductive pyrolysis of carrageenan by high performance anion-exchange chromatography
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)