Documenti fondamentali
261637
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate
97%
About This Item
Formula condensata:
[C10H7OP(O)(OH)O]2Ca · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
192-193 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.O.O.[Ca++].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12.OP([O-])(=O)Oc3cccc4ccccc34
InChI
1S/2C10H9O4P.Ca.3H2O/c2*11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;;;/h2*1-7H,(H2,11,12,13);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
ISLPOEWLFYKMBM-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)