260215
1,2-Epoxyhexadecane
technical grade, 85%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
175-180 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21-22 °C (lit.)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC1CO1
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-15-17-16/h16H,2-15H2,1H3
DSZTYVZOIUIIGA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?