Documenti fondamentali
258199
Sigma-Aldrich
Copper(II) selenite dihydrate
About This Item
Formula condensata:
CuSeO3 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
Densità
3.31 g/mL (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.O.[Cu++].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/Cu.H2O3Se.2H2O/c;1-4(2)3;;/h;(H2,1,2,3);2*1H2/q+2;;;/p-2
JPJDNSPXIBYJBH-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)