Key Documents
257818
Sigma-Aldrich
3-Phenoxy-1,2-propanediol
95%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
95%
P. eboll.
315 °C (lit.)
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(O)COc1ccccc1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)