Documenti fondamentali
257273
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H14BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
λmax
418 nm
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C4=C(C(=O)Nc1c24)c5ccccc5
InChI
1S/C23H14BrNO2/c1-12-11-16(24)19-20-18(14-9-5-6-10-15(14)22(19)26)17(23(27)25-21(12)20)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H,25,27)
NGLCGJZEUKMFNH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)