Documenti fondamentali
256331
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol
99%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-α-Ethylbenzyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Beilstein:
2041555
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +48°, c = 2.25 in hexane
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5196 (lit.)
P. ebollizione
218-220 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m1/s1
DYUQAZSOFZSPHD-SECBINFHSA-N
Applicazioni
Chiral building block.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)