Documenti fondamentali
256013
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)cyclopropyl phenyl sulfide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18SSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C1(CC1)Sc2ccccc2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)