Documenti
255971
Sigma-Aldrich
Iron(II) oxalate dihydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ferrous oxalate dihydrate
About This Item
Formula condensata:
FeC2O4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.89
Beilstein:
3757620
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1