Documenti fondamentali
253553
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-TEMPO
Sinonimo/i:
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H23FNO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stringa SMILE
CCOP(F)(=O)OC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
Caratteristiche e vantaggi
Spin label.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)