Documenti fondamentali
251984
Sigma-Aldrich
1-Iodooctadecane
95%
Sinonimo/i:
Octadecyl iodide
Scegli un formato
25 G
94,60 €
94,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
94,60 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17I
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.39
Beilstein:
1755880
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
94,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
P. ebollizione
194-197 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-35 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C18H37I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
ZNJOCVLVYVOUGB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Controlled assembly of copper phthalocyanine with 1-iodooctadecane.
Lei S, et al.
Chinese Science Bulletin, 48(15), 1519-1524 (2003)
Selective adsorption of copper phthalocyanine atop functionalized organic monolayers.
Lei S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(1), 224-227 (2004)