Documenti fondamentali
251348
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
270-274 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)