Documenti fondamentali
250767
Sigma-Aldrich
Trichloromethyl isocyanate
About This Item
Formula condensata:
CCl3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. ebollizione
119-123 °C (lit.)
Densità
1.564 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)N=C=O
InChI
1S/C2Cl3NO/c3-2(4,5)6-1-7
OXBFBRZWBIXFGO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in synthesis of:
  • Trisubstituted alkanoates or lactone derivatives
  • Urea and thiourea derivatives of 15-membered azalides for use as antimalarial chemotherapeutics
Trichloromethyl isocyanate has been used in derivatization of carboxy end functional poly(methylmethacrylate) or amino end function polystyrene (polymers).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Advances in RAFT polymerization: the synthesis of polymers with defined end-groups.
Moad G, et al.
Polymer, 46(19), 8458-8468 (2005)