Documenti fondamentali
250341
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-phenoxyphenyl ketone
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4COC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
P. ebollizione
175 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)