Documenti
249769
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl chloroformate
≥98%
About This Item
Formula condensata:
ClCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
0.1 psi ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
106-107 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(Cl)=O
InChI
1S/C9H17ClO2/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3
RTGLJCSUKOLTEM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Ethylhexyl chloroformate has been used in the synthesis of:
  • 1,2,4-oxadiazol-5-ones
  • 3-(4-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one
  • (alkoxycarbonyloxy)carbamimidoyl derivatives
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Binding interactions between 3-aryl-1, 2, 4-oxadiazol-5-ones and a trisimidazoline base.
Reichert A, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 11, 1321-1328 (2001)
Month 2013 Synthesis of Azilsartan and Its Selected Potential Impurities.
Radl S, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50(4), 929-936 (2013)