Documenti fondamentali
249459
Sigma-Aldrich
4-Propylbenzoyl chloride
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5394 (lit.)
P. ebollizione
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)