Documenti fondamentali
247448
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzeneseleninic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4Se(O)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Punto di fusione
183-186 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[Se](=O)c1ccc(Cl)cc1
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)