246212
4-Benzyloxyindole
98%
Sinonimo/i:
NSC 92539
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
57-61 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
C(Oc1cccc2[nH]ccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-5-12(6-3-1)11-17-15-8-4-7-14-13(15)9-10-16-14/h1-10,16H,11H2
LJFVSIDBFJPKLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Reactant for regioselective synthesis of oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition
- Reactant for preparation of indoles by Bartoli reductive cyclization as useful intermediates in medicinal chemistry research
- Reactant for synthesis of carbon-11-labeled 4-aryl-4H-chromenes as new PET agents for imaging of apoptosis in cancer
- Reactant for preparation of HCV inhibitors
- Reactant for preparation of indol-3-yl tetramethylcyclopropyl ketones as CB2 cannabinoid receptor ligands
- Reactant for preparation of 4-aryl-4H-chromenes as apoptosis inducers
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)