Documenti
244457
Sigma-Aldrich
3-Nonyn-1-ol
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4C≡CCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. eboll.
111-112 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC#CCCO
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup