Key Documents
241865
Sigma-Aldrich
Boron carbide
−60-+230 mesh
Sinonimo/i:
Carbon tetraboride
About This Item
Formula condensata:
CB4
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Dimensione particelle
−60-+230 mesh
Densità
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)