241342
1,2-Epoxybutane
≥99%
Sinonimo/i:
α-Butylene oxide, 1,2-Butylene oxide, 1-Butene oxide, Ethyloxirane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.2 (vs air)
Tensione di vapore
140 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
698 °F
Limite di esplosione
19 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. eboll.
63 °C (lit.)
Densità
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC1CO1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3
RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?