241180
2-Chlorobenzyl chloride
≥99%
Sinonimo/i:
α,2-Dichlorotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.5 (vs air)
Tensione di vapore
3 mmHg ( 84 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. eboll.
213-214 °C (lit.)
Densità
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
BASMANVIUSSIIM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter