241016
Methylamine hydrochloride
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
P. eboll.
225-230 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
231-233 °C (lit.)
Solubilità
absolute ethanol: soluble(lit.)
acetone: insoluble(lit.)
chloroform: insoluble(lit.)
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethyl acetate: insoluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CN
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
408.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
209.3 °C - closed cup