Key Documents
240699
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin
≥99%
Sinonimo/i:
(±)-Epichlorohydrin, (±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.52
Beilstein:
79785
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
779 °F
Limite di esplosione
21 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
115-117 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Employed in the preparation of polyglycidyl ethers and as a cross-linking agent for polymers.
Used in the synthesis of a branched heptaglycerol dendrimer.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 487-487 (1993)
Chromatographia, 37, 603-603 (1993)
Synlett, 2091-2091 (2007)
Swetha Inturi et al.
ACS nano, 9(11), 10758-10768 (2015-10-22)
Notwithstanding rapid advances of nanotechnology in diagnostic imaging and drug delivery, the engineered nanocarriers still exhibit substantial lack of hemocompatibility. Thus, when injected systemically, nanoparticles are avidly recognized by blood leukocytes and platelets, but the mechanisms of immune recognition are
An evaluation of the genetic toxicity of epichlorohydrin. A report of an expert group of the International Commission for Protection against Environmental Mutagens and Carcinogens.
R J Srám et al.
Mutation research, 87(3), 299-319 (1981-11-01)