Documenti fondamentali
239585
Sigma-Aldrich
1,2-Diaminopropane
≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Propanediamine, Propylenediamine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
605274
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
14 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
680 °F
Limite di esplosione
11.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
119-120 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(N)CN
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)