Documenti fondamentali
239178
Sigma-Aldrich
Tri-Chek buffer capsule set
sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution
Scegli un formato
1 SET
54,26 €
54,26 €
Prezzo di listino58,30 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
54,26 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
54,26 €
Prezzo di listino58,30 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione generale
Powder in capsules for preparing standard buffer solutions at pH 4.00, 7.00 and 10.00. There is sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution.
Note legali
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Hydrion color key buffer 1 vial
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)