Documenti fondamentali
237566
Sigma-Aldrich
trans-DL-1,2-Cyclopentanedicarboxylic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
C5H8(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5-/m1/s1
ASJCSAKCMTWGAH-RFZPGFLSSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)