Documenti fondamentali
237299
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Gd
≥99%
Sinonimo/i:
Gadolinium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate), Gd(tmhd)3
About This Item
Formula condensata:
Gd(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
707.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Punto di fusione
182-184 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C1=[O][Gd]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)