Documenti fondamentali
234877
Sigma-Aldrich
Sodium iminodiacetate dibasic hydrate
98%
Sinonimo/i:
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
Scegli un formato
100 G
122,00 €
500 G
392,70 €
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
122,00 €
500 G
392,70 €
About This Item
Formula condensata:
C4H5NO4Na2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.07 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Sodium iminodiacetate dibasic hydrate (Iminodiacetic acid disodium salt monohydrate) has been used in the preparation of:
  • different iminodiacetic acid-agarose supports, useful for selective adsorption of large proteins[1]
  • N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (multidentante ligand)[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New multidentate ligands. XVII. Chelating tendencies of N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (H3L).
Harris WR, et al.
Inorganic Chemistry, 14(5), 974-978 (1975)
Benevides C C Pessela et al.
Journal of chromatography. A, 1055(1-2), 93-98 (2004-11-25)
A strategy to selectively adsorb large proteins on immobilized metal ion affinity chromatography supports is presented. It is based on the fact that large proteins have a large surface that permits the long distance interaction with groups placed quite far