Documenti fondamentali
234605
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl acetate
98%
Sinonimo/i:
β-Naphthyl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C10H7
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Beilstein:
1868291
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Grado di funzionalizzazione
<0.2% free naphthol
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)