Documenti fondamentali
232890
Sigma-Aldrich
2′,6′-Difluoroacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 232890, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. ebollizione
76-79 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2′,6′-Difluoroacetophenone undergoes ruthenium-catalyzed phenylation with phenylboronate via carbon-fluorine bond cleavage to yield 2′,6′-diphenylacetophenone[1].
Applicazioni
2′,6′-Difluoroacetophenone was used in the synthesis of 2-amino-4-alkyl- and 2-amino-4-arylquinazolines[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ruthenium-catalyzed arylation of fluorinated aromatic ketones via< i> ortho</i>-selective carbon-fluorine bond cleavage.
Kawamoto K, et al.
Tetrahedron Letters, 52(44), 5888-5890 (2011)
Synthesis of 2-aminoquinazolines from ortho-fluoroketones.
Hynes JB, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 32(4), 1185-1187 (1995)