Documenti fondamentali
232742
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine
99%
Sinonimo/i:
6-Methyl-2-nitro-3-pyridinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
106-107 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-5(9)6(7-4)8(10)11/h2-3,9H,1H3
WZMGQHIBXUAYGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Molecular structure and corresponding vibrational assignments of 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine have been investigated using density functional theory (DFT)[1].
Applicazioni
3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine was used in the synthesis of 3-methoxy-6-methyl-2-nitropyridine[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nucleophilic aromatic substitution by [18F] fluoride at substituted 2-nitropyridines.
Malik N, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 283(3), 757-764 (2010)
M Karnan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 96, 51-62 (2012-06-05)
The optimized molecular structure and corresponding vibrational assignments of 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine have been investigated using density functional theory (DFT) B3LYP method with 6-311++G(d,p), 6-311++G(2d,2p) and 6-311++G(3d,3p) basis sets. Investigation of the relative orientation of the hydroxyl group with respect to the