232025
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
78-80 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2
MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the synthesis of highly electron-poor fluorine-containing alkenes
- as a reagent in kinetic studies of phosphonoformate prodrugs and aquachromium (IV)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?