Documenti fondamentali
229458
Sigma-Aldrich
Antimony(IV) oxide
99.997%
Sinonimo/i:
Antimony tetroxide
About This Item
Formula condensata:
Sb2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.997%
Densità
5.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Sb]O[Sb](=O)=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)