229172
1,2-Diethylhydrazine dihydrochloride
Scegli un formato
41,30 €
Prezzo di listino59,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
41,30 €
Prezzo di listino59,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Punto di fusione
169 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].CCNNCC
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c1-3-5-6-4-2;;/h5-6H,3-4H2,1-2H3;2*1H
NMTDWUVFGOBBAX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Bromopyridazinedione-mediated protein and peptide bioconjugation
- Synthesis of human neutrophil proteinase 3 inhibitors
- Three-component cascade processes for sythesis of aminoisoindolones and phthalazones
- Stereoselective heterocyclization for synthesis of substituted hexahydropyrazolodiazepinecarboxylates
- Synthesis of azacycloalkanes, isoindoles, pyrazole, pyrazolidine, and phthalazine derivatives
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)