229067
Dicinnamalacetone
98%
Sinonimo/i:
1,9-Diphenyl-1,3,6,8-nonatetraen-5-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
144-145 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
O=C(\C=C\C=C\c1ccccc1)/C=C/C=C/c2ccccc2
InChI
1S/C21H18O/c22-21(17-9-7-15-19-11-3-1-4-12-19)18-10-8-16-20-13-5-2-6-14-20/h1-18H/b15-7+,16-8+,17-9+,18-10+
RLJALOQFYHCJKG-FVRNMFRHSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)