Documenti fondamentali
226513
Sigma-Aldrich
B-Bromo-9-BBN solution
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
9-Bromo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14BBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.315 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
BrB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BBr/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
FYZDPIIMSZAKGP-OCAPTIKFSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)