Documenti fondamentali
226459
Supelco
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane
96%
Sinonimo/i:
(Pentafluorophenyl)dimethylchlorosilane, Flophemesyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C6F5Si(CH3)2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.66
Beilstein:
2858407
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H6ClF5Si/c1-15(2,9)8-6(13)4(11)3(10)5(12)7(8)14/h1-2H3
PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)