225517
Methoxylamine hydrochloride solution
25-30 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
25-30 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.4021
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[H].CON
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?