Documenti fondamentali
223751
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trimethylsilyloxy)crotonate, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C[OSi(CH3)3]=CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
57-59 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)\C=C(\C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O3Si/c1-7(6-8(9)10-2)11-12(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
OQNKCUVOGBTGDJ-VOTSOKGWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)