Key Documents
222879
Sigma-Aldrich
Papaverine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.85
Beilstein:
3921435
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
99%
Stringa SMILE
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Smooth muscle relaxant and cerebral vasodilator; phosphodiesterase inhibitor.