222070
4-(Heptyloxy)phenol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H20O2/c1-2-3-4-5-6-11-15-13-9-7-12(14)8-10-13/h7-10,14H,2-6,11H2,1H3
HZBABTUFXQLADL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3