Documenti fondamentali
220353
Sigma-Aldrich
4(7)-Bromo-7(4)-methyl-1-indanone, mixture of isomers
65%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BrO
Peso molecolare:
225.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Concentrazione
65%
Altre note
Remainder 6-bromo-1-indanone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)