220019
3-Indoleglyoxylic acid
98%
Sinonimo/i:
NSC 71954
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
217 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9(10(13)14)7-5-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H,(H,13,14)
DWLVFWDCSFTDOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Reactant for synthesis of fenbufen and ethacrynic acid derivatives
- Reactant for preparation of glyoxyl analogs of indole phytoalexins as anticancer agents
- Reactant for synthesis of tertiary amides
- Reactant for preparation of fuconojirimycin derivatives as inhibitors of α-Fucosidases
- Reactant for total synthesis of oxazinin-3 from 3-indoleglyoxylic acid via an intramolecular addition/cyclization reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)