Key Documents
218529
Sigma-Aldrich
4-Morpholinecarbonitrile
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. eboll.
71-73 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H8N2O/c6-5-7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2
BOQOXLAQTDFJKU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
He I and He II photoelectron spectra of 4-morpholinecarbonitrile has been investigated.
Applicazioni
4-Morpholinecarbonitrile was used in the synthesis of substituted heterocyclic compounds.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tautomerie von Heterocyclen, VII. Synthese und Reaktionen N-vinylsubstituierter Chlorformamidine.
Ried W and Erle H-E.
Chemische Berichte, 112(2), 640-647 (1979)
Trans-annular interactions in morpholines: A photoelectron spectroscopic study.
Novak I and Kovac B.
Heteroatom Chem., 6(1), 29-31 (1995)