217204
Neodymium(III) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Composizione
Degree of hydration, 5-6
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: neodymium
Impurezze
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
O.[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.Nd.H2O/c3*2-1(3)4;;/h;;;;1H2/q3*-1;+3;
GZIAUVGSMHERLN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?