215201
2-Hydroxyethylhydrazine
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2-Hydrazinoethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. eboll.
155-160 °C/32 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NNCCO
InChI
1S/C2H8N2O/c3-4-1-2-5/h4-5H,1-3H2
GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?