Documenti fondamentali
213888
Sigma-Aldrich
1-Cyano-3-methylisothiourea sodium salt
≥94%
About This Item
Formula condensata:
CH3NHC(SNa)=NCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥94%
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CN\C([S-])=N\C#N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)